accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH2NOONOO

CAS RN 35572-78-2

IUPAC Nombre: 2-methyl-3,5-dinitroaniline
Sinónimos: 2-amino-4,6-dinitrotoluene
Peso molecular (g/mol): 197.15
Fórmula molecular: C7H7N3O4
InChi Key: IEEJAAUSLQCGJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(N)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados