CAS RN 355115-41-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dansylamidoethyl Metanoetiosulfonato, TRC
CAS: 355115-41-2 Fórmula molecular: C15 H20 N2 O4 S3 Peso molecular (g/mol): 388.53 Nombre IUPAC: 5-(dimetilamino)-N-(2-metilsulfanilsulfoniletil)naftaleno-1-sulfonamida SMILES: CSS(=O)(=O)CCNS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)N(C)C