CAS RN 35454-39-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Hidrocloruro 1-Metil-4-imidazoleaacético, TRC
CAS: 35454-39-8 Fórmula molecular: C6H9ClN2O2 Peso molecular (g/mol): 176.6 Sinónimo: 1-Methyl-1H-Imidazole-4-acetic Acid Monohydrochloride,1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid Hydrochloride,2-(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)ethanoic Acid Hydrochloride Nombre IUPAC: ácido 2-(1-metilimidazol-4-il)acético; Cloruro SMILES: C1(=CN(C)C=N1)CC(O)=O.Cl