CAS RN 352530-21-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2,3,4-triclorofenilborónico, TRC
CAS: 352530-21-3 Fórmula molecular: C6H4BCl3O2 Peso molecular (g/mol): 225.26 Nombre IUPAC: (2,3,4-triclorofenil)ácido borónico SMILES: OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl