accessibility menu, dialog, popup

UserName

OO2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 35233-69-3

IUPAC Nombre: (²H₃)methyl 2-(²H₃)methyl(²H₂)prop-2-enoate
Sinónimos: (²H₃)methyl 2-(²H₃)methyl(²H₂)prop-2-enoate
Peso molecular (g/mol): 108.17
Fórmula molecular: C5H8O2
InChi Key: VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
SMILES: [2H]C([2H])=C(C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Porcentaje de pureza 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados