accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONNOO

CAS RN 35213-00-4

IUPAC Nombre: 2,6-dinitrobenzonitrile
Sinónimos: 2,6-dinitrobenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 193.12
Fórmula molecular: C7H3N3O4
InChi Key: ZYDGHQSJZAFMLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1C#N)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados