accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOOCl

CAS RN 35180-01-9

IUPAC Nombre: chloromethyl propan-2-yl carbonate
Sinónimos: chloromethyl isopropyl carbonate
Peso molecular (g/mol): 152.57
Fórmula molecular: C5H9ClO3
InChi Key: JHYNXXBAHWPABC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC(=O)OCCl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados