accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgBr

CAS RN 35166-78-0

IUPAC Nombre: magnesium(2+) cyclohexylmethanide bromide
Sinónimos: magnesium(2+) cyclohexylmethanide bromide
Peso molecular (g/mol): 201.39
Fórmula molecular: C7H13BrMg
InChi Key: UFQSTBGEWZUCBQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].[CH2-]C1CCCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados