CAS RN 351472-73-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(4-Metilbencil)-1,4,8,11-tetraazaciclotradecano (>85%), TRC
CAS: 351472-73-6 Fórmula molecular: C18H32N4 Peso molecular (g/mol): 304.47 Sinónimo: Plerixafor Impurity J SMILES: Cc1ccc(CN2CCCNCCNCCCNCC2)cc1