CAS RN 35121-60-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
10Alfa-Methoxy-9,10-dihidrolizero, TRC
CAS: 35121-60-9 Fórmula molecular: C17H22N2O2 Peso molecular (g/mol): 286.37 Sinónimo: Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-6-methyl-, (8β)-,Lumilysergol, 10-O-methyl- (7CI),(8β)-10-Methoxy-6-methylergoline-8-methanol,Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv.,10-Methoxy-6-methylergoline-8β-methanol,10-Methoxydihydrolysergol,10-O-Methyllumilysergol,10α-Methoxy-9,10-dihydrolysergol,10α-Methoxydihydrolysergol,10α-Methoxylumilysergol,8β-(Hydroxymethyl)-10α-methoxy-6-methylergoline,Luol,O10-Methyllumilysergol SMILES: CO[C@]12C[C@@H](CO)CN(C)[C@@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34