accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHN(R)OHO(R)OH(S)O(S)O(R)OH(S)OH(R)HO(R)HNH3CO(R)HO

CAS RN 35061-50-8

IUPAC Nombre: N-[(3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Sinónimos: N,N-diacetylchitobiose N,N'-diacetylchitobioside N,N'-diacetylchitobiose
Peso molecular (g/mol): 424.4
Fórmula molecular: C16H28N2O11
InChi Key: CDOJPCSDOXYJJF-CBTAGEKQSA-N
SMILES: CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H]1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados