CAS RN 35022-71-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Paraquat Monopiridona Yoduro, TRC
CAS: 35022-71-0 Fórmula molecular: C12H13IN2O Peso molecular (g/mol): 328.15 Sinónimo: 1',2'-Dihydro-1,1'-dimethyl-2'-oxo-4,4'-bipyridinium Iodide Nombre IUPAC: 1,1'-dimetil-2'-oxo-1',2'-dihidro-[4,4'-bipiridina]-yoduro de 1-io SMILES: O=C1C=C(C2=CC=[N+](C)C=C2)C=CN1C.[I-]