accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3F

CAS RN 349-43-9

IUPAC Nombre: ethyl 2-fluoropropanoate
Sinónimos: ethyl 2-fluoropropanoate
Peso molecular (g/mol): 120.12
Fórmula molecular: C5H9FO2
InChi Key: ODMITNOQNBVSQG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C(C)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados