CAS RN 3475-65-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Trifosfato de tiamina, TRC
CAS: 3475-65-8 Fórmula molecular: C12H19N4O10P3S Peso molecular (g/mol): 504.29 Sinónimo: Thiamine hydroxide, tetrahydrogen triphosphate (ester), inner salt (8CI),Thiamine, triphosphate (7CI),Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,8,8-tetrahydroxy-3,5,7-trioxa-4,6,8-triphosphaoct-1-yl)-, inner salt, P,P′,P′′-trioxide (ZCI),Thiamine triphosphoric acid ester Nombre IUPAC: 3-((4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil)-5-(2-((hidroxi((hidroxi((hidroxi((hidroxioxidofosforil)oxi)fosforilo)oxi)fosforilo)oxi)etil)-4-metiltiazol-3-ium SMILES: [O-]P(O)(OP(O)(OP(O)(OCCC1=C([N+](CC2=CN=C(N=C2N)C)=CS1)C)=O)=O)=O