CAS RN 346656-34-6
IUPAC Nombre:
ethyl 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
Sinónimos:
ethyl 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
Peso molecular (g/mol):
262.11
Fórmula molecular:
C14H19BO4
InChi Key:
GZHASWCTAWNFFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1B1OCC(C)(C)CO1
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(5,5-Dimetil-1,3,2-dioxaborinano-2-il)éster etílico del ácido 2-(>90%), TRC
CAS: 346656-34-6 Fórmula molecular: C14 H19 B O4 Peso molecular (g/mol): 262.11 Nombre IUPAC: Etil 2-(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinano-2-il)benzoato SMILES: CCOC(=O)c1ccccc1B2OCC(C)(C)CO2