CAS RN 34661-79-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Demetoxina-4-metoxi Urapidil, TRC
CAS: 34661-79-5 Fórmula molecular: C20H29N5O3 Peso molecular (g/mol): 387.48 Sinónimo: 6-[[3-[4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione; SMILES: COc1ccc(cc1)N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2