CAS RN 34661-75-1
IUPAC Nombre:
6-({3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl}amino)-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos:
urapidil eupressyl ebrantil uraprene urapidil, 5-(14)C-labeled urapidilum urapidil, 2,3-(14)c2-labeled mediatensyl 2,3-(14)C2-labeled urapidil 2,3-(14)c2-labeled urapidil
Peso molecular (g/mol):
387.48
Fórmula molecular:
C20H29N5O3
InChi Key:
ICMGLRUYEQNHPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=CC=C1N1CCN(CCCNC2=CC(=O)N(C)C(=O)N2C)CC1
1
–
1
de
1
resultados
1
Urapidil, MedChemExpress
MedChemExpress Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.