accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(R)O(S)(R)HO(R)OH(R)O(R)HOO(S)(R)HO(R)OH(R)O(R)OHO(S)(R)HO(R)OH(R)O(R)HOO(S)(R)HO(R)OH(R)O(R)OHO(S)(R)HO(R)OHOHO(R)OH(R)OH(S)HO(S)HO

CAS RN 34620-77-4

IUPAC Nombre: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Sinónimos: maltohexaose
Peso molecular (g/mol): 990.86
Fórmula molecular: C36H62O31
InChi Key: OCIBBXPLUVYKCH-LIGGPISVSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados