accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOCH3(E/Z)

CAS RN 34541-73-6

IUPAC Nombre: methyl 4-{2-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]ethenyl}benzoate
Sinónimos: methyl 4-{2-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]ethenyl}benzoate
Peso molecular (g/mol): 296.32
Fórmula molecular: C18H16O4
InChi Key: JOODVYOWCWQPMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)OC)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados