CAS RN 34521-09-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
581.61
Fórmula molecular:
C8H4Na2O12Sb2
InChi Key:
UZVPADYOEPQJSP-UHFFFAOYNA-J
SMILES:
[Na+].[Na+].[Sb+3].[Sb+3].[O-]C(C([O-])C([O-])=O)C([O-])=O.[O-]C(C([O-])C([O-])=O)C([O-])=O
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Tartrato de sodio y antimonilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34521-09-0 Fórmula molecular: C8H4Na2O12Sb2 Número MDL: MFCD00065402