accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH2

CAS RN 3452-07-1

IUPAC Nombre: icos-1-ene
Sinónimos: 1-eicosene
Peso molecular (g/mol): 280.54
Fórmula molecular: C20H40
InChi Key: VAMFXQBUQXONLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados