accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CONSOOOONNONOH3C

CAS RN 344930-95-6

IUPAC Nombre: 6-methoxy-2-[({4-oxo-9-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-yl}oxy)methyl]-4-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1λ⁶,2-benzothiazole-1,1,3-trione
Sinónimos: 4-isopropyl-6-methoxy-2-[({4-oxo-9-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-yl}oxy)methyl]-1λ⁶,2-benzothiazole-1,1,3-trione
Peso molecular (g/mol): 556.63
Fórmula molecular: C27H32N4O7S
InChi Key: DRZXDZYWZSKFDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC2=C(C(=O)N(COC3=CC(=O)N4C=CC=C(OCCN5CCCCC5)C4=N3)S2(=O)=O)C(=C1)C(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados