accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OH

CAS RN 34451-19-9

IUPAC Nombre: butyl 2-hydroxypropanoate
Sinónimos: butyl lactate N-butyl lactate
Peso molecular (g/mol): 146.19
Fórmula molecular: C7H14O3
InChi Key: MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCOC(=O)C(C)O
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados