CAS RN 34441-14-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Nicotianamina, TRC
CAS: 34441-14-0 Fórmula molecular: C11 H19 N3 O6 Peso molecular (g/mol): 289.29 Nombre IUPAC: (2S)-1-[(3S)-3-[[(3S)-3-amino-3-carboxipropil]amino]-3-carboxipropil]aziridina-2-carboxílico SMILES: N[C@@H](CCN[C@@H](CCN1C[C@H]1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O