CAS RN 34393-18-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Fructosa-leucina (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 34393-18-5 Fórmula molecular: C12H23NO7 Peso molecular (g/mol): 293.31 Sinónimo: N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-leucine,(S)-1-[(1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-D-fructose,D-1-[(L-1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-fructose,1-Deoxy-1-L-leucino-D-fructose,Fructoseleucine; SMILES: CC(C)C[C@H](C(=O)O)NCC1([C@H]([C@@H]([C@@H](CO1)O)O)O)O
2
Fructosa-leucina (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.