CAS RN 34356-29-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
9-cis-Retinilo Palmitato, TRC
CAS: 34356-29-1 Fórmula molecular: C36 H60 O2 Peso molecular (g/mol): 524.86 Sinónimo: Retinol, 15-hexadecanoate, 9-cis-,Retinol, hexadecanoate, 9-cis- (9CI),Retinol, palmitate, 9-cis- (8CI),9-cis-Retinyl palmitate,9-cis-Vitamin A palmitate,9-cis-Retinol Palmitate Nombre IUPAC: [(2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenilo] hexadecanoato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C