accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OHNCH3H3CONHCH3HOOHNH3CCH3OH2NNHOHNOCH3NHOCH3HNONNHNHOOH2NHNONHOCH3HNONHONNHHNOH3CCH3NHOCH3H3CHNOOHONHOOHNH2

CAS RN 343268-91-7

IUPAC Nombre: 4-[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-4-{[1-({1-[(1-{[({1-[({[2-carbamoyl-1-({1-[(1-{[1-({[(1-{[1-({1-[(1-carbamoyl-3-methylbutyl)carbamoyl]-2-hydroxypropyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}-2-methylbutyl)carbamoyl]methyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]-2-(1H-imidazol-5-yl)ethyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}-2-(1H-imidazol-5-yl)ethyl)carbamoyl]-3-methylbutyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}butanoic acid
Sinónimos: 4-[2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-4-{[1-({1-[(1-{[({1-[({[2-carbamoyl-1-({1-[(1-{[1-({[(1-{[1-({1-[(1-carbamoyl-3-methylbutyl)carbamoyl]-2-hydroxypropyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}-2-methylbutyl)carbamoyl]methyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]-2-(3H-imidazol-4-yl)ethyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)methyl]carbamoyl}-2-(3H-imidazol-4-yl)ethyl)carbamoyl]-3-methylbutyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}butanoic acid
Peso molecular (g/mol): 1749.01
Fórmula molecular: C79H125N23O22
InChi Key: JPRBZUXULYLVPJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC1=CN=CN1)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CC1=CN=CN1)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(N)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados