accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH2N

CAS RN 3430-14-6

IUPAC Nombre: 6-methylpyridin-3-amine
Sinónimos: 6-methylpyridin-3-amine
Peso molecular (g/mol): 108.14
Fórmula molecular: C6H8N2
InChi Key: UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(N)C=N1
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)