accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2O

CAS RN 3424-93-9

IUPAC Nombre: 4-methoxybenzamide
Sinónimos: P-methyoxybenzamide
Peso molecular (g/mol): 151.17
Fórmula molecular: C8H9NO2
InChi Key: GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C(N)=O
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)