CAS RN 34185-71-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans-2-Metil-3-(5'-carboxi-3'-metil-2'-pentenil)-1,4-naftoquinona, TRC
CAS: 34185-71-2 Fórmula molecular: C18H18O4 Peso molecular (g/mol): 298.33 Sinónimo: (E)-6-(1,4-Dihydro-3-methyl-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid SMILES: O=C(C1=C2C=CC=C1)C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C(C)C2=O