CAS RN 34172-98-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-(5-Metoxibenzo[d]isoxazol-3-il)acético, TRC
CAS: 34172-98-0 Fórmula molecular: C10H9NO4 Peso molecular (g/mol): 207.18 Sinónimo: 2-(5-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-yl)acetic acid Nombre IUPAC: Ácido 2-(5-metaxi-1,2-benzoxazol-3-il)acético SMILES: COc1ccc2onc(CC(=O)O)c2c1