CAS RN 34104-67-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Haloperidol reducido, TRC
CAS: 34104-67-1 Fórmula molecular: C21 H25 Cl F N O2 Peso molecular (g/mol): 377.88 Nombre IUPAC: 4-(4-clorofenil)-1-[4-(4-fluorofenil)-4-hidroxibutil]piperidina-4-ol SMILES: OC(CCCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(F)cc3