CAS RN 34051-37-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-acetamido-3,4,6-tri-O-bencil-2-desoxi-D-glucono-1,5-lactona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-acetamido-3,4,6-tri-O-bencil-2-desoxi-D-glucono-1,5-lactona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-acetamido-3,4,6-tri-O-bencil-2-desoxi-D-glucono-1,5-lactona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.