accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2

CAS RN 3399-73-3

IUPAC Nombre: 2-(cyclohex-1-en-1-yl)ethan-1-amine
Sinónimos: 2-(cyclohex-1-en-1-yl)ethanamine
Peso molecular (g/mol): 125.22
Fórmula molecular: C8H15N
InChi Key: IUDMXOOVKMKODN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCC1=CCCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados