accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNOCH3CH3H3C

CAS RN 3398-69-4

IUPAC Nombre: tert-butyl(ethyl)nitrosoamine
Sinónimos: tert-butyl(ethyl)nitrosoamine
Peso molecular (g/mol): 130.19
Fórmula molecular: C6H14N2O
InChi Key: AEMBWNDIEFEPTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(N=O)C(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados