CAS RN 3386-78-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
16-Metil-17,20:20,21-bis[metilenbis(oxi)]-pregn-4-eno-3,11-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
16-Metil-17,20:20,21-bis[metilenbis(oxi)]-pregn-4-eno-3,11-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
16-Metil-17,20:20,21-bis[metilenbis(oxi)]-pregn-4-eno-3,11-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.