accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOClO

CAS RN 33857-26-0

IUPAC Nombre: 2,7-dichlorooxanthrene
Sinónimos: 2,7-dichlorooxanthrene
Peso molecular (g/mol): 253.08
Fórmula molecular: C12H6Cl2O2
InChi Key: NBFMTHWVRBOVPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2OC3=CC(Cl)=CC=C3OC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados