CAS RN 338424-13-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-(4-clorofenil)-3-[(4-clorofenil)sulfinil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-(4-clorofenil)-3-[(4-clorofenil)sulfinil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-(4-clorofenil)-3-[(4-clorofenil)sulfinil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.