accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClO

CAS RN 33758-34-8

IUPAC Nombre: heptyl carbonochloridate
Sinónimos: heptyl carbonochloridate
Peso molecular (g/mol): 178.66
Fórmula molecular: C8H15ClO2
InChi Key: SATRZZYUXUGZIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCOC(Cl)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados