CAS RN 33639-78-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Bencil 2-acetamido-3,4-di-O-acetil-2-desoxi-6-O-(tri-O-bencil-L-fucopiranosil)-alfa-D-glucopiranósido (mezcla alfa/beta 4:1), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bencil 2-acetamido-3,4-di-O-acetil-2-desoxi-6-O-(tri-O-bencil-L-fucopiranosil)-alfa-D-glucopiranósido (mezcla alfa/beta 4:1), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.