CAS RN 335591-29-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Triacetato de éster metílico del ácido 4-[4-oxo-7-[(2,3,4-tri-O-acetil-6-metil-bD-glucopiranosil)oxi]-4H-1-benzopiran-3-il]fenil bD-glucopiranosidurónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Triacetato de éster metílico del ácido 4-[4-oxo-7-[(2,3,4-tri-O-acetil-6-metil-Beta-D-glucopiranosil)oxi]-4H-1-benzopiran-3-il]fenil beta-D-glucopiranosidurónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Triacetato de éster metílico del ácido 4-[4-oxo-7-[(2,3,4-tri-O-acetil-6-metil-Beta-D-glucopiranosil)oxi]-4H-1-benzopiran-3-il]fenil beta-D-glucopiranosidurónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.