accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOFFFFFFFFFFFF

CAS RN 335-99-9

IUPAC Nombre: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptan-1-ol
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 332.09
Fórmula molecular: C7H4F12O
InChi Key: BYKNGMLDSIEFFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados