CAS RN 3344-14-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
S-Metil Fenitrotión, TRC
CAS: 3344-14-7 Fórmula molecular: C9H12NO5PS Peso molecular (g/mol): 277.23 Sinónimo: O,S-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) Ester Phosphorothioic Acid,8062HC,Isosumithion,Sumithion S-isomer,O,S-Dimethyl O-(3-Methyl-4-nitrophenyl) Phosphorothioate Nombre IUPAC: 4-[metoxi(metilsulfanil)fosforil]oxi-2-metil-1-nitrobenceno SMILES: O=P(OC)(SC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C)=C1