accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClOClClO

CAS RN 33423-92-6

IUPAC Nombre: 1,3,6,8-tetrachlorooxanthrene
Sinónimos: 1,3,6,8-tetrachlorooxanthrene
Peso molecular (g/mol): 321.96
Fórmula molecular: C12H4Cl4O2
InChi Key: OTQFXRBLGNEOGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Cl)=C2OC3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3OC2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados