CAS RN 33404-34-1
IUPAC Nombre:
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Sinónimos:
polysaccharide polyglycose maltotriose (8CI) glycan delta-(+)-maltotriose D-(+)-maltotriose
Peso molecular (g/mol):
504.44
Fórmula molecular:
C18H32O16
InChi Key:
FYGDTMLNYKFZSV-ZWSAEMDYSA-N
SMILES:
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
1
–
1
de
1
resultados
1
D-(+)-Celotrosa, TRC
CAS: 33404-34-1 Fórmula molecular: C18 H32 O16 Peso molecular (g/mol): 504.44 Nombre IUPAC: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O