accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNHFNOO

CAS RN 33400-49-6

IUPAC Nombre: N2-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-nitropyridine-2,6-diamine
Sinónimos: N2-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-nitropyridine-2,6-diamine
Peso molecular (g/mol): 262.24
Fórmula molecular: C12H11FN4O2
InChi Key: ZVCIIRBNNSUNCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(NCC2=CC=C(F)C=C2)=CC=C1[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados