CAS RN 333985-79-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(Dimetilcarbamoil)piperidina-4-carboxílico, TRC
CAS: 333985-79-8 Fórmula molecular: C9H16N2O3 Peso molecular (g/mol): 200.24 SMILES: CN(C)C(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O