CAS RN 33280-95-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2S)-2-Ácido etilo éster-isocianato-propanoico, TRC
CAS: 33280-95-4 Fórmula molecular: C6H9NO3 Peso molecular (g/mol): 143.14 Sinónimo: (S)-Ethyl Ester-2-isocyanato-propanoic Acid Nombre IUPAC: etil (2S)-2-isociananopropanoato SMILES: CCOC(=O)[C@H](C)N=C=O