CAS RN 332398-57-9
IUPAC Nombre:
4-(dihydroxyboranyl)naphthalene-1-carboxylic acid
Sinónimos:
4-(dihydroxyboranyl)naphthalene-1-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
216
Fórmula molecular:
C11H9BO4
InChi Key:
SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 4-carboxinaftaleno-1-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 332398-57-9 Fórmula molecular: C11H9BO4 Peso molecular (g/mol): 216.00 Número MDL: MFCD06203538 Clave InChI: SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-carboxynaphthalene-1-boronic acid,4-borono-1-naphthoic acid,4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid,acmc-209hzn,4-carboxy-1-naphthylboronic acid,4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid PubChem CID: 22711863 Nombre IUPAC: ácido 4-boronaftaleno-1-carboxílico SMILES: OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O