accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOHNOO

CAS RN 33233-67-9

IUPAC Nombre: 4-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)benzoate
Sinónimos: 4-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl}benzoate
Peso molecular (g/mol): 250.28
Fórmula molecular: C13H16NO4
InChi Key: LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados